(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL424587-5GEA
946
CZK
SIAL424587-5G
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Vzorec:
C₂₅H₂₁Cl₂P MW: 423,32 g/mol |
MDL Number:
MFCD00041533 CAS číslo: 1530-39-8 EINECS: 216-228-0 |