Tisk…
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L13352.AEEA 2450 CZK
L13352.AE L13352.AP
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Vzorec: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183,38 g/mol
Hustota: 0,920
Bod vzplanutí: –17 °C (1 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009835
CAS číslo: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3,II