Tisk…
2-Pyridylacetonitrile ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
A13087.06EA 1480 CZK
A13087.06 A13087.14 A13087.22
2-Pyridylacetonitrile ≥99%
2-Pyridylacetonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Bod varu: 66…68 °C (1 mmHg)
Bod tání: 23…25 °C
Hustota: 1,059
Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006346
CAS číslo: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
UN: 3276
ADR: 6.1,II