Tisk…
2-Pyridylacetonitrile
MOLEM57322098EA 0 CZK
MOLEM57322098
2-Pyridylacetonitrile
2-Pyridylacetonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
MDL Number: MFCD00006346
CAS číslo: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III