Tisk…
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
B22186.06EA 5740 CZK
B22186.06 B22186.03
4,4,4-Trifluorobutyric acid ≥97%
4,4,4-Trifluorobutyric acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Bod varu: 166…167 °C
Bod tání: 29…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077604
CAS číslo: 406-93-9
UN: 3261
ADR: 8,II