Tisk…
2-Chlorocyclohexanone 95% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
ACRO108960050EA 982 CZK
ACRO108960050 ACRO108960250 ACRO108961000
2-Chlorocyclohexanone 95% stabilizovaný
2-Chlorocyclohexanone
Vzorec: C₆H₉ClO
MW: 132,59 g/mol
Bod varu: 82…83 °C (10 mmHg)
Bod tání: 23 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001626
CAS číslo: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
ADR: 9,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.2 % CaCO3/MgO (1:1)