Tisk…
2-Chloro-3-methylquinoline ≥97%
Varování
H50492.06EA 2920 CZK
H50492.06 H50492.03
2-Chloro-3-methylquinoline ≥97%
2-Chloro-3-methylquinoline
Vzorec: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100265
CAS číslo: 57876-69-4