Tisk…
4-(Methylamino)pyridine
MOLE41435257-5GEA 0 CZK
MOLE41435257-5G
4-(Methylamino)pyridine
4-(Methylamino)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
MDL Number: MFCD00152625
CAS číslo: 1121-58-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III