Tisk…
4-Methylumbelliferone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-MU
SIALM1381-100GEA 2240 CZK
SIALM1381-100G SIALM1381-25G
4-Methylumbelliferone, Sigma-Aldrich®
4-Methylumbelliferone
Vzorec: C₁₀H₈O₃
MW: 176,17 g/mol
MDL Number: MFCD00006866
CAS číslo: 90-33-5
EINECS: 201-986-7