Tisk…
Iminodiacetic acid
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14285000EA 1640 CZK
EHERC14285000
Iminodiacetic acid
Iminodiacetic acid
Vzorec: C₄H₇NO₄
MW: 133,10 g/mol
MDL Number: MFCD00004280
CAS číslo: 142-73-4
EINECS: 205-555-4