2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL415979-5GEA
5270
CZK
SIAL415979-5G
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
2-(3-Bromopropoxy)tetrahydropyran
Vzorec:
C₈H₁₅BrO₂ MW: 223,1075 g/mol |
MDL Number:
MFCD00058593 CAS číslo: 33821-94-2 |