Chcete se opět přihlásit?
  • parametry
    • Skladem (5)
  • Dodavatel
  • Upřesnit podle dodavatele
    Řadit podle:
  • Hledat ve výsledcích
Nádobky na vzorky/stolici
https://cz.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/37/18989837.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Třídit podle:
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP, translucent.
Dodavatel:  VWR Collection
Popis:   PP, průhledný
Dodavatel:  Brand
Popis:   PS, průsvitná s modrým PS šroubovacím uzávěrem
Měrná jednotka:  1 * 400 KS
Dodavatel:  Simport Scientific
Popis:   Sputum collection system, sterile, SputEm™, with screw cap plus green transport container with snap cap, Objem: 50 ml
Měrná jednotka:  1 * 72 KS
Dodavatel:  BOETTGER, PAUL
Popis:   Optimally clear with reliable fitted screw cap, sterile or standard-hygienic.
Katalogové číslo: (BOET07.051.2000)
Dodavatel:  BOETTGER, PAUL
Popis:   Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
Měrná jednotka:  1 * 1.000 KS
Katalogové číslo: (HECH43112010)
Dodavatel:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Popis:   Cup made of PP, with hinged lid.
Měrná jednotka:  1 * 1 KS
Katalogové číslo: (HERE1131008)
Dodavatel:  HERENZ, HEINZ GMBH
Popis:   Faeces/universal container, made of PP.
Měrná jednotka:  1 * 700 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Tento produkt je omezený a může být kupován pouze prostřednictvím schválených dodacích adres. Pokud potřebujete více informací, pište nám na naše oddělení technické podpory na adrese info@cz.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 325.
1 - 8  z 9
  1  2  Další