Tisk…
Hledali jste: Kyvety speciální
8  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (634-0944)
Dodavatel: HELLMA
Popis: Optical glass cuvette designed for measuring amplitudes of turbidity.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (KART2630)
Dodavatel: KARTELL
Popis: Polystyrene cuvettes for Fibrintimer used to determine the coagulation-time of blood.
Měrná jednotka: 1 * 500 KS
Katalogové číslo: (TINT605534)
Dodavatel: Lovibond Tintometer
Popis: Absorptiometer cell made of optical glass with path length of 10 mm.
Měrná jednotka: 1 * 10 KS
Katalogové číslo: (KART2618)
Dodavatel: KARTELL
Popis: These cylindrical cells are specifically used in conjunction with Olli-C-Analyzer.
Měrná jednotka: 1 * 2.688 KS
Dodavatel: KARTELL
Popis: Polystyrene cuvettes designed for the determination of coagulation time.
Dodavatel: KARTELL
Popis: These twelve position cuvettes segments have been specially designed for use with the Cobas Mira® analyser.
Katalogové číslo: (HACHHBK059)
Dodavatel: Hach
Popis: UV flow through cuvette for Ganimede N nitrogen analyser.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (LPIT110511)
Dodavatel: LP ITALIANA SPA
Popis: Cuvettes for Sherwood coagulometer.
Měrná jednotka: 1 * 1.000 KS
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom