Acetonitril ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00665.1000EA
1610
CZK
1.00665.1000
1.00665.2500
Acetonitril ≥99.8%, SupraSolv® for GC-MS
Acetonitril
Vzorec:
H₃CCN MW: 41,05 g/mol Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa) Bod tání: –45,7 °C Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS číslo: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Výsledky specifikačního testu
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |