Tisk…
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
ACRO215670050EA 3680 CZK
ACRO215670050 ACRO215670010 ACRO215670250
Tripalmitin (glycerol tripalmitate) 99%
Tripalmitin (glycerol tripalmitate)
Vzorec: C₅₁H₉₈O₆
MW: 807,34 g/mol
Bod varu: 315 °C
Bod tání: 65…68 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00008995
CAS číslo: 555-44-2
EINECS: 209-098-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %