Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride solution ≥60% (w/w) in toluene, Red-Al®, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Certifikáty
O tomto produktu
Číslo CAS:22722-98-1
:
Vzorec:C₆H₁₆AlNaO₄
MDL číslo:MFCD00011631
:202.16 g/mol
Hustota:1,036 g/mL (25 °C)
EINECS:245-178-2
UN:3399
ADR:4.3,I
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:GHS02
:GHS05
:GHS07
:GHS08
Informace o produktu
- Catalog #Supplier #SekvenceTyp baleníBal.DostupnostCena
- SIAL196193-50G196193-50G3368Glass bottle for solids50 gPřihlásit se pro dostupnost1 * 50 g1 660,00 KčSupplier Article Number: 196193-50GLocal Article Number: SIAL196193-50G
- SIAL196193-250G196193-250G3545Glass bottle for solids250 gPřihlásit se pro dostupnost1 * 250 g3 580,00 KčSupplier Article Number: 196193-250GLocal Article Number: SIAL196193-250G
- SIAL196193-500G196193-500G3645Glass bottle for solids500 gPřihlásit se pro dostupnost1 * 500 g5 190,00 KčSupplier Article Number: 196193-500GLocal Article Number: SIAL196193-500G