4,6-Dichlororesorcinol ≥97%
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Varování
|
ABCRAB126690.0100EA
0
CZK
ABCRAB126690.0100
ABCRAB126690.0500
ABCRAB126690.0025
4,6-Dichlororesorcinol ≥97%
4,6-Dichlororesorcinol
Vzorec:
C₆H₄Cl₂O₂ MW: 179,00 Bod varu: 253…255 °C Bod tání: 113…116 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002274 CAS číslo: 137-19-9 EINECS: 205-284-1 |