Tisk…
Tetrabutylammonium acetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL86849-10GEA 2840 CZK
SIAL86849-10G SIAL86849-50G
Tetrabutylammonium acetate, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium acetate
Vzorec: C₁₈H₃₉NO₂
MW: 301,51 g/mol
MDL Number: MFCD00043208
CAS číslo: 10534-59-5
EINECS: 234-101-8