Chcete se opět přihlásit?
n-Pentan ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Pentane
Vzorec: H₃C(CH₂)₃CH₃
MW: 72,15 g/mol
Bod varu: 35 - 36 °C (1013 hPa)
Bod tání: -130 °C
Hustota: 0,63 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009498
CAS číslo: 109-66-0
EINECS: 203-692-4
UN: 1265
ADR: 3,II
REACH: 01-2119459286-30
Merck Index: 13,07193
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/67/738167.jpg
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.04 g/l (25 °C)
Melting Point -130 °C
Molar Mass 72.15 g/mol
Boiling Point 36 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 570 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.358
Explosion Limit 1.4 - 8 %(V)
Density 0.63 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) no data available
Ignition Point 285 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
Glass bottle 2,5 l 1.00882.2500
Glass bottle 1 l 1.00882.1000
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping