Tisk…
VWR®, Stůl váhový, žulový, pro mikro a analytické váhy
Dodavatel: VWR
VWR®
611-2549EA 69930 CZK
611-2549
VWR®, Stůl váhový, žulový, pro mikro a analytické váhy
Nábytek kancelářský Stoly
Vysoce výkonné mikrováhy a analytické váhy by měly být umístěny v prostředí, kde jsou rušivé vibrace minimální, aby byla zajištěna rychlá stabilizace čtení. Váhový stůl VWR® se vyznačuje robustním a stabilním rámem.
  • navažovací povrch ze žuly
  • nastavitelné nožky
  • splňuje nejvyšší standardy ochrany před vibracemi díky čtyřem tlumičům pod pracovním povrchem
  • velice krátká doba ustálení
Informace o dodávce: Instalace není součástí objednávky.