Tisk…
VWR® VisiScope® 250, Stereo mikroskopy
Dodavatel: VWR
VWR® VisiScope®
630-1577EA 13560 CZK
630-1577
VWR® VisiScope® 250, Stereo mikroskopy
Mikroskopy
Spolehlivé mikroskopy pro vzdělávací účely. Doporučeno zejména pro střední a vysoké školy. SZB250 a SZT250 mají rozsah zoomu 0,7× až 4,5× (poměr zoomu 6,43:1), což je ideální pro běžné kontroly.
  • Kompaktní a tenké jednotky díky optickému systému Greenough ve tvaru V
  • Dopadající a procházející světlo se dvěma účinnými LED
  • Efektivní LED úsporná žárovka
  • Nastavitelný úhel dopadajícího osvětlovače
  • Integrovaná rukojeť pro snadné zvedání a přenášení mikroskopu
Informace pro objednávání: Dodává se připravené k použití s okuláry, objektivem a vícezástrčkovým napájecím zdrojem.