Tisk…
VWR® VisiScope® 350, Stereozoom mikroskopy
Dodavatel: VWR
VWR® VisiScope®
630-1943EA 22080 CZK
630-1943
VWR® VisiScope® 350, Stereozoom mikroskopy
Mikroskopy
Mikroskopy VisiScope 350 s optickým systémem Greenough ve tvaru V lze použít pro pozorování v pokročilé výuce, laboratořích a průmyslových aplikacích.
  • K dispozici s halogenovým nebo LED osvětlením
  • K dispozici se sloupkovým stojanem nebo s převislým ramenem
  • Rozsah zoomu 0,7× až 4,5× (poměr zoomu 6,43:1): Ideální pro běžné kontroly
  • Binokulární a trinokulární hlavy jsou nakloněny o 45°, aby zajistily pohodlnou práci i po několika hodinách provozu
  • Nastavitelné dopadající a procházející světlo s oddělenými ovladači jasu
Modely s převislým ramenem: Tyto modely se doporučují pro kolmé pozorování zvláště velkých vzorků. Jsou zajištěny plynulé horizontální a vertikální pohyby. V případě potřeby osvětlení je lze použít v kombinaci s externími iluminátory.
Informace o dodávce: Dodáváno připravené k použití s okuláry, zoomovým objektivem a protiprachovým krytem.