Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměr infračervený
Dodavatel: VWR
VWR® Traceable®
620-1924EA 7100 CZK
620-1924 VWRU89140-188
VWR® Traceable®, Teploměr infračervený
Teploměry Teploměry digitální
Tento duální laserový (IR) digitální teploměr se sondou (K) je vhodný pro neinvazivní měření v potravinářství, biologických vědách, farmacii, ropných produktech, čistých prostorách, elektronice a aplikacích na místě.
Tento teploměr je vhodný pro měření teplot potravin, v oborech jako life science, farmacie, petrochemie, elektroniky, při práci v čistých prosorách a v terénu.
  • zorné pole: 12:1 (plocha 50 mm při vzdálenosti 0,60 m)
  • snímá teplotu z jakéhokoliv povrchu: pevného, polopevného i kapalného
  • funkce zobrazení maxima a minima, zobrazení průměru všech hodnot a rozdílu mezi dvěma hodnotami
  • zvukový, uživatelsky nastavitelný signál při hodnotách mimo rozsah
  • nastavitelná emisivita od 0,1 do 1,00 po 0,01 hodnotách
  • zorné pole: 12:1
  • funkce zobrazení maxima a minima kdykoliv je třeba
  • zvukový, uživatelsky nastavitelný, vysoký a nízký výstražný signál
Hmotnost: 255 g
Informace o dodávce: s certifikátem o shodě podle standardu NIST, sondou typu K a 2 bateriemi typu AAA.
V souladu se standardem NIST
Informace o dodávce: Supplied with Traceable® certificate of calibration provided by NIST from an ISO 17025 laboratory accredited by A2LA, K-type probe and two AAA batteries.