Tisk…
VWR® Traceable®, Teploměr-vlhkoměr digitální
Dodavatel: VWR
VWR® Traceable®
620-1921EA 1850 CZK
620-1921 VWRU35519-047 VWRU35519-046
VWR® Traceable®, Teploměr-vlhkoměr digitální
Vlhkoměry Teploměry-vlhkoměry digitální
Tento termo-vlhkoměr je vhodný pro rutinní měření, nepřetržité monitorování, kontroly kvality a kritické experimentální požadavky. Zobrazuje přesné podmínky vzduchu v digestořích, čistých prostorech, skladech, ekologických komorách a skladech chemikálií.
  • nepřetržité a souběžné zobrazení relativní vlhkosti a teploty
  • paměť pro maximální/minimální hodnoty
  • rychlá odezva
Š×HxV: 57×85×6 mm
Hmotnost: 70 g
Splňuje standard ISO 17025 akreditovaný A2LA. V souladu se standardy NIST.
Certifikace: Splňuje standard ISO 17025 akreditovaný A2LA. V souladu se standardy NIST.
Informace o dodávce: s certifikátem Traceable®, přichycením na zeď, stojánkem, pevným čidlem a 2 bateriemi typu AAA.
RH = Relative Humidity