Tisk…
Mikroskop kapesní s osvětlením
630-1622EA 0 CZK
VWRI630-1622 VWRI630-1621
Mikroskop kapesní s osvětlením
Kapesní mikroskop je ideální pro použití v terénu.
  • nastavitelný zdroj světla v místě zkoumané plochy
  • nastavitelné zaostření pomocí otáčecího kolečka pro ostrý obraz
  • zvětšovací mikroskop s nasazovacím nástavcem pro mikroskopická sklíčka
Informace o dodávce: společně s bateriemi typu AA a vinylovým přepravním obalem.