Tisk…
Hledali jste: Činidla pro odstraňování barev
7  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Katalogové číslo: (E732-25)
Dodavatel: VWR Chemicals
Popis: Destaining bags are designed to safely remove ethidium bromide from solution during overnight treatment. Each bag extracts up to 5 mg of ethidium brom...
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Katalogové číslo: (22007.)
Dodavatel: Biotium
Popis: Activated charcoal retains ethidium bromide, GelRed™ and GelGreen™ efficiently in a convenient bag for decontamination of used gel staining solutions....
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Katalogové číslo: (786-199)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: The staining of gels with silver stains often results in over-staining or unevenly stained gels. Silver D-Stain™ eliminates the need to repeat the ele...
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: G-Biosciences' Destain I contains approximately 45% methanol and 9% glacial acetic acid. G-Biosciences' Destain II contains approximately 5% methanol ...
Katalogové číslo: (ICNA112350200)
Dodavatel: MP Biomedicals
Popis: The EtBr Greenbag™ Disposal Kit allows rapid and trouble-free concentration of ethdium bromide from large volumes of solutions into a small 'teabag' c...
Měrná jednotka: 1 * 50 KS
Katalogové číslo: (J62931.8U)
Dodavatel: Thermo Scientific
Popis: Ethidium bromide destaining bags are used to safely remove ethidium bromide from nucleotide solutions and gels during overnight treatment. Each bag ex...
Měrná jednotka: 1 * 25 KS
Katalogové číslo: (786-499)
Dodavatel: G-Biosciences
Popis: After Coomassie Brilliant Blue staining process, the band intensity may be further enhanced by de-staining the stained gel in our CBB De-Staining Solu...
Měrná jednotka: 1 * 1 L
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom