Chcete se opět přihlásit?
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 338998-93-9
Molecular Formula: C11H17BO3
Formula Weight: 208.06
MDL No.: MFCD03094689
Vzorec: C₁₁H₁₇BO₃
MDL Number: MFCD03094689
CAS číslo: 338998-93-9
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 g H31282.03
5 g H31282.06
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Hmotnost vzorce 208.06
Čí. CAS 338998-93-9
Čistota 97%
Molekulový vzorec C11H17BO3
MDL čí. MFCD03094689
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství