Tisk…
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L19752.03EA 4120 CZK
L19752.03 L19752.06
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate ≥97%
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
Vzorec: C₁₂H₂₈BF₄P
MW: 290,13 g/mol
Bod tání: 266…267 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039975
CAS číslo: 131274-22-1