Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride

Dodavatel: ALDRICH (PART OF SAF )



Vzorec: C₇H₁₆Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00191752
CAS číslo: 123536-14-1

 

OBJEDNÁVKA

Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 g SAFA415715-1G
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství