Chcete se opět přihlásit?
3-Aminoquinuclidine dihydrochloride, 98%
Dodavatel: Acros Organics
Varování
Vzorec: C₇H₁₆Cl₂N₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 6530-09-2
EINECS: 229-424-6
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
Glass bottle 5 g ACRO146150050
Glass bottle 25 g ACRO146150250
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Bod tání 321°C - 323°C (D)
Čí. CAS 6530-09-2
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Vyberte produkt:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství