Chcete se opět přihlásit?
Chlorotitanium triisopropoxide 1 mol/l in hexane for synthesis
Dodavatel: Merck
Vzorec: C₉H₂₁ClO₃Ti
MW: 260,58 g/mol
MDL Number: MFCD00009861
CAS číslo: 20717-86-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (decomposition)
Boiling Point 68 - 70 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Explosion Limit 1.1 - 7.4 %(V)
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
100 ml 8.18268.0100
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství