Tisk…
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Varování
H53025.MDEA 32600 CZK
H53025.MD
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid ≥98%
Benzo[b]furan-2,5-diboronic acid
Vzorec: C₈H₈B₂O₅
MW: 205,77 g/mol
Bod tání: 293…295 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08436058
CAS číslo: 913835-69-5