Chcete se opět přihlásit?
2-Bromo-5-formylthiazole ≥95%
Dodavatel: Alfa Aesar
Varování
Vzorec: C₄H₂BrNOS
MW: 192,03
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788567
CAS číslo: 464192-28-7
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
1 g H31096.03
250 mg H31096.MD
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Bod tání 92-96°
Hmotnost vzorce 192.03
Čí. CAS 464192-28-7
Čistota 95%
Molekulový vzorec C4H2BrNOS
MDL čí. MFCD03788567
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství