Chcete se opět přihlásit?
2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrobromide ≥98%
Dodavatel: Alfa Aesar
Nebezpečí
Vzorec: C₅H₉BrN₂S
MW: 209,11
Bod tání: 287…293 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035212
CAS číslo: 7170-76-5
EINECS: 230-523-1
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Bal. VWR katalogové číslo Množství
25 g B20803.14
5 g B20803.06
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Bod tání 287-293°
Hmotnost vzorce 209.11
Čí. CAS 7170-76-5
Čistota 98%
Molekulový vzorec C5H8N2S.HBr
Reference Beilstein 3690705
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství