Chcete se opět přihlásit?
Progesterone ≥98%
Dodavatel: Acros Organics
Varování
Vzorec: C₂₁H₃₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003658
CAS číslo: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
Glass bottle 25 g ACRO225650250
Glass bottle 100 g ACRO225651000
Glass bottle 5 g ACRO225650050
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Bod tání 126°C - 131°C
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství