Chcete se opět přihlásit?
Progesterone
Dodavatel: SIGMA CHEMIE (PART OF SAF )
Vzorec: C₂₁H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00003658
CAS číslo: 57-83-0
EINECS: 200-350-6
Po přihlášení uvidíte dostupnost zboží na skladě a ceny.
  Zapamatovat si mě na tomto zařízení
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
- 100 g SAFSP0130-100G
Glass bottle for solids 25 g SAFSP0130-25G
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství