Tisk…
Progesterone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALP8783-25GEA 7550 CZK
SIALP8783-25G SIALP8783-1G SIALP8783-5G
Progesterone, Sigma-Aldrich®
Progesterone
Vzorec: C₂₁H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00003658
CAS číslo: 57-83-0
EINECS: 200-350-6