Chcete se opět přihlásit?
Ceny produktů v akci se v současné době na stránkách vwr.com nezobrazují správně – na tomto problému pracujeme.
trans-4-Isopropyl-β-nitrostyrene ≥97%
Dodavatel: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 42139-37-7
Molecular Formula: C11H13NO2
Formula Weight: 191.23
Melting Point: 35-38°
MDL No.: MFCD00085100
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191,23
Bod tání: 35…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085100
CAS číslo: 42139-37-7
OBJEDNÁVKA
Rozbalit vše / Zavřít vše
Typ balení Bal. VWR katalogové číslo Množství
Glass bottle for solids 5 g A10952.06
Glass bottle for solids 25 g A10952.14
Rozbalit vše / Zavřít vše
Generovat čárové kódy Formát popisku čárového kódu : 
Vygenerovat PDF katalog
Produktová specifikace
Bod tání 35-38°
Hmotnost vzorce 191.23
Čí. CAS 42139-37-7
Čistota 97%
Molekulový vzorec C11H13NO2
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Doplňte Lot číslo. Toto pole je povinné. Jestli číslo neznáte, napíšte "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Nebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Katalogové číslo Availability Jednotka Vaše cena Price Per Množství