Tisk…
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14721.06EA 2570 CZK
A14721.06
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene ≥98%
trans-4-Methyl-β-nitrostyrene
Vzorec: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Bod tání: 100…104 °C
MDL Number: MFCD00024828
CAS číslo: 7559-36-6