2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
|
Varování
|
H33481.MDEA
1910
CZK
H33481.MD
H33481.03
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
2-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Vzorec:
C₇H₄F₆OS MW: 250,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652493 CAS číslo: 1240257-02-6 |