3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H33680.03EA
16720
CZK
H33680.03
H33680.MD
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline ≥97%
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)aniline
Vzorec:
C₆H₅F₆NS MW: 237,16 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16652430 CAS číslo: 1240256-99-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |