1,3-Dihydroxyacetone dimer, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD107204-5GEA
0
CZK
SIALD107204-5G
SIALD107204-100G
SIALD107204-500G
1,3-Dihydroxyacetone dimer, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Vzorec:
C₆H₁₂O₆ MW: 180,16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00051019 CAS číslo: 62147-49-3 |