Tisk…
1,3-Dihydroxyacetone dimer, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALD107204-5GEA 0 CZK
SIALD107204-5G SIALD107204-100G SIALD107204-500G
1,3-Dihydroxyacetone dimer, Sigma-Aldrich®
1,3-Dihydroxyacetone dimer
Vzorec: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
MDL Number: MFCD00051019
CAS číslo: 62147-49-3