Tisk…
3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent)
Dodavatel: Molekula
MOLEM46641343EA 0 CZK
MOLEM46641343
3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent)
3H-1,2-Benzodithiol-one-1,1-dioxide (beaucage reagent)
Vzorec: C₇H₄O₃S₂
MW: 200,24
MDL Number: MFCD00132960
CAS číslo: 66304-01-6