Tisk…
Kontejnery bezpečnostní, 'Leak Proof'
Dodavatel: Avantor
VWR®
720-1991EA 8770 CZK
720-1991
Kontejnery bezpečnostní, 'Leak Proof'
Přepravky Přepravky na láhve/nádoby
Průhledné kontejnery slouží pro přenos nádobek s biologickými vzorky (možno přenést až 180 vzorků).
  • Shock resistant and hermetic, leakproof
  • PC hooks for a quick and safe closure
  • Emergency procedures and safety measures are indelibly printed
  • Transparent to ensure continuous monitoring of the transported samples
  • Autoclavable and chemically sanitisable to avoid cross-contamination
Informace pro objednávání: These containers are supplied without handle which can be ordered separately.