Tisk…
Rukavice, LATEX
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
112-2750EA 512 CZK
112-2750 112-2752 112-1567 112-1565 112-1568 112-2764 112-2751 112-1566 112-2753
Rukavice, LATEX
Rukavice
Jednorázové pravolevé rukavice, vyrobené z přírodního latexu.
  • nesterilní, s pudrem nebo bez pudru
  • bez ftalátů a změkčovadel
  • povrchová úprava konečků prstů pro pevné uchopení
  • srolované manžety minimalizují riziko natržení
  • vhodné pro manipulaci s potravinami
Vhodné pro manipulaci s potravinami, práci v laboratořích, v průmyslu a v medicíně.
Certifikace: EN ISO 374-1 Type C, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455 1-4; ASTM D3578 (except stress at 500% elongation), ASTM F1671; MDD Class I; PPE Cat. III
Food contact approved.
Upozornení: * Thickness is double measured, minimum values.