Tisk…

p,p,p-Tritolylphosphate

Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH

EHERC17800830EA 1330 CZK
EHERC17800830
p,p,p-Tritolylphosphate
p,p,p-Tritolylphosphate
Vzorec: C₂₁H₂₁O₄P
Bod varu: 439 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77 °C
Hustota: 1,247 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 230 °C
CAS číslo: 78-32-0
EINECS: 201-105-6
UN: 3082
ADR: 9,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR