Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate ≥98%
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Varování
|
ABCRAB120646.0002EA
0
CZK
ABCRAB120646.0002
ABCRAB120646.0500
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate ≥98%
Bis(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Vzorec:
C₁₆H₂₄BF₄Ir MW: 495,383 g/mol |
MDL Number:
MFCD00079664 CAS číslo: 35138-23-9 |