Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Dodavatel: Thermo Scientific
10466.MDEA
7040
CZK
10466.MD
10466.03
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Vzorec:
C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂ MW: 493,08 g/mol Bod tání: 243 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00012415 CAS číslo: 12092-47-6 EINECS: 235-157-6 |