Tisk…
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL649317-1GEA 2070 CZK
SIAL649317-1G SIAL649317-10G
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Vzorec: C₁₈H₂₀BNO
MW: 277,17 g/mol
MDL Number: MFCD00078440
CAS číslo: 112022-83-0