(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL649317-1GEA
2070
CZK
SIAL649317-1G
SIAL649317-10G
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Vzorec:
C₁₈H₂₀BNO MW: 277,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00078440 CAS číslo: 112022-83-0 |