Combustion boats, Alsint 99,7
Dodavatel: Haldenwanger
HALDALSCH160X40X21EA
3710
CZK
HALDALSCH160X40X21
HALDALSCH200X15X15
HALDALSCH87X17X9
HALDALSCH52X7.5X6
HALDALSCH120X30X15
HALDALSCH45X11X7
HALDAL/115X16X9
HALDALSCH75X11X7
HALDALSCH19X5X4
459-2230
Combustion boats, Alsint 99,7
Lodičky
Lodičky spalovací